Learn More
Trifluorométhanesulfonate d’étain(II), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11384527
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11384527 1 g 1g
11394527 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11384527 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 039603.03
 Article restreint
Expédition estimée: 25-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 62086-04-8 | CH4F3O3SSn+ | 271.805 g/mol
Tin(II) trifluoromethanesulfonate is a mild Lewis acid used for stereoselective aldol and Michael reactions; [2,3]-Wittig and Ireland-Claisen rearrangements, Horner-Wadsworth-Emmons reactions, asymmetric [3 + 2] cycloaddition, ring opening reactions and Friedel-Crafts reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 62086-04-8
Formule moléculaire CH4F3O3SSn+
Poids moléculaire (g/mol) 271.805
Numéro MDL MFCD00191251
Clé InChI IACSYIHNPIQPMP-UHFFFAOYSA-M
Synonyme tin ii trifluoromethanesulfonate
CID PubChem 131676109
Nom IUPAC Hydrogène;étain(2+);trifluorométhanesulfonate moléculaire
SMILES [HH].[HH].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Sn+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Tin(II) trifluoromethanesulfonate
Point de fusion (decomposition)
Quantité 1 g
Numéro UN UN3288
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 416.82
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre
compliance-icons
Identifiant produit
  • Tin (II) trifluoromethanesulfonate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Tin(II) trifluoromethanesulfonate