Learn More
Bouton/lingot d’étain,≈36 mm (1,4 po) de diamètre x 8 mm (0,3 po) d’épaisseur, 99,9 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15476755
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 Pc.
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15476755 1 Pc. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15476755 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 045110.KF
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tin ingot/button
Couleur Argent
Note relative au nom ≈36mm (1.4 in.) dia. x 8mm (0.3 in.) thick
CAS 7440-31-5
Quantité 1 Pc.
Odeur Odorless
Poids ≈50g/piece
Forme ≈50 g/pièce
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule moléculaire Sn
Numéro MDL MFCD00133862
Synonyme powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
Clé InChI ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Sn]
Nom IUPAC tin
Poids moléculaire (g/mol) 118.71
CID PubChem 5352426
ChEBI CHEBI:32990
Pourcentage de pureté 99.9%