Learn More
Diisopropoxyde d’étain(IV) 2-éthylhexanoate, 98 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11303548
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11303548 1 g 1g
11393538 5 g 5g
11313548 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11303548 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 039169.03
 Article restreint
Expédition estimée: 25-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 288374-32-3
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 288374-32-3
Numéro MDL MFCD00210604
Synonyme tin iv 2-ethylhexanoate diisopropoxide, tin iv 2-ethylhexanoatediisopropoxide metalsbasis
Spécification
Nom chimique ou matériau Tin(IV) 2-ethylhexanoate diisopropoxide
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Quantité 1 g
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 523.08
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide