Learn More
Chlorure d’étain (IV) tert-pentyloxyde, 5 % p/v dans le 2-méthyl-2-butanol, 99 % (base métallique), Thermo Scientific™
Code produit 11357988
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
100 mL
Conditionnement:
100mL
25mL
5mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11357988 25 mL 25mL
11347988 5 mL 5mL
11337988 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11357988 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 036562.AC
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
Numéro MDL MFCD00145409
Spécification
Nom chimique ou matériau Tin(IV) tert-pentyloxide
Point d’ébullition 100°C (0.2 mmHg)
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Quantité 25 mL
Numéro UN UN3274
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 467.27
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Des mesures