Learn More
Mousse d’étain, 99,5 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11314597
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
Code produit. 11314597
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 039640.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7440-31-5 | Sn | 118.71 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-31-5
Formule moléculaire Sn
Poids moléculaire (g/mol) 118.71
Numéro MDL MFCD00133862
Clé InChI ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
CID PubChem 5352426
ChEBI CHEBI:32990
Nom IUPAC tin
SMILES [Sn]
Spécification
Nom chimique ou matériau Tin mossy
Note relative au nom For analysis ACS
Densité 7.31g/mL
Quantité 250 g
Plage de pourcentage du dosage 99.5% (metals basis)
Qualité Réactif ACS