Learn More
Poudre d'étamage, procédé chimique, partie A, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15451967
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
454 g
Conditionnement:
454g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15451967 454 g 454g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15451967 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 044176.TD
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
Pour préserver la solidité des cartes de circuits imprimés, pour le placage des pièces électroniques et pour la protection contre la corrosion
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
  • Pour préserver la solidité des cartes de circuits imprimés, pour le placage des pièces électroniques et pour la protection contre la corrosion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tin plating powder
Note relative au nom Electroless, part A
Quantité 454 g
Forme Poudre
Numéro MDL MFCD03703330
Numéro UN UN1759
RUO– À des fins de recherche uniquement