Learn More
Tin plating solution, electroless, part B
Description
To preserve solderability of printed circuit boards, for plating electronic parts, and for corrosion protection
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Pour préserver la solidité des cartes de circuits imprimés, pour le placage des pièces électroniques et pour la protection contre la corrosion
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tin plating solution |
| Couleur | Colorless |
| Note relative au nom | Electroless, part B |
| Quantité | 1 pt. |
| Odeur | Acrid |
| Forme | Liquid |
| Numéro MDL | MFCD03703331 |
| Numéro UN | UN1789 |