Learn More
Poudre d’étain, 99,999 % (à base de métaux) ; Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11301628
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
2g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11301628 2 g 2g
11321628 10 g 10g
11331628 50 g 50g
11311628 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11301628 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 011013.04
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 7440-31-5 | Sn | 118.71 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-31-5
Formule moléculaire Sn
Poids moléculaire (g/mol) 118.71
Numéro MDL MFCD00133862
Clé InChI ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
CID PubChem 5352426
ChEBI CHEBI:32990
Nom IUPAC étain
SMILES [Sn]
Spécification
Nom chimique ou matériau Tin
Couleur Gris
Aspect Gray powder
Densité 7.31g/cm3
Quantité 2 g
Dimensions de la maille -100 Mesh
Odeur Odorless
Plage de pourcentage du dosage 99.995%
Forme Poudre