Learn More
Poudre d’étain, 99,999 % (à base de métaux) ; Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Tin |
| Couleur | Gris |
| Aspect | Gray powder |
| Quantité | 50 g |
| Dimensions de la maille | -100 Mesh |
| Odeur | Odorless |
| Plage de pourcentage du dosage | 99.995% |
| Forme | Poudre |