Learn More
Poudre d’étain, maille de -325, 99,8 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11335838
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2 kg
Conditionnement:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11335838 2 kg 2kg
11325838 100 g 100g
11315838 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11335838 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 010379.A3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    402.00€
    361.65€ / 2kg
    Économisez 40.35€
    10% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 30-10-2026
Ajouter au panier
Densité apparente 3,2 g/cm3
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-31-5
Formule moléculaire Sn
Poids moléculaire (g/mol) 118.71
Numéro MDL MFCD00133862
Clé InChI ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
CID PubChem 5352426
ChEBI CHEBI:32990
Nom IUPAC étain
SMILES [Sn]
Spécification
Nom chimique ou matériau Tin
Couleur Gris
Aspect Gray powder
Quantité 2 kg
Dimensions de la maille -325 Mesh
Odeur Odorless
Plage de pourcentage du dosage 99.8% (Metals basis)
Forme Poudre