Learn More
Tige d’étain, 12,7 mm (0,5 po) de diamètre, 99,98 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11399508
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 cm
100 cm
Conditionnement:
25cm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11399508 100 cm -
11309518 25 cm 25cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11399508 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 043341.BY
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 7440-31-5 | Sn | 118.71 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-31-5
Formule moléculaire Sn
Poids moléculaire (g/mol) 118.71
Numéro MDL MFCD00133862
Clé InChI ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
CID PubChem 5352426
ChEBI CHEBI:32990
Nom IUPAC tin
SMILES [Sn]
Spécification
Nom chimique ou matériau Tin rod
Note relative au nom 12.7mm (0.5 in.) dia.
Densité 7.310 g/mL
Quantité 100 cm
Odeur Odorless
Poids ≈9.23g/cm
Forme Tige
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Poids de la formule 118.71
Pourcentage de pureté 99.98%