Learn More
Balle en étain, 11 mm (0,43 in) diamètre x 2 mm (0,1 in) épais, Puratronic™ , 99,995 % (sur la base des métaux), Thermo Scientific™
Code produit 11369547
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 Pc.
50 Pc.
Conditionnement:
10 pièces
50 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11369547 50 Pc. 50 pièces
11460351 10 Pc. 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11369547 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 041169.KD
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Ajouter au panier
Source d’évaporation
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-31-5
Formule moléculaire Sn
Poids moléculaire (g/mol) 118.71
Numéro MDL MFCD00133862
Clé InChI ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
CID PubChem 5352426
ChEBI CHEBI:32990
Nom IUPAC étain
SMILES [Sn]
Spécification
Nom chimique ou matériau Tin slug
Note relative au nom 11mm (0.43 in.) dia. x 2mm (0.1 in.) thick
Quantité 50 Pc.
Odeur Odorless
Poids ≈1.3g
Forme Pastille
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Pourcentage de pureté 99.995%
Qualité Puratronic