Learn More
Lingot d’étain, 11 mm (0,43 po) de diamètre x 4 mm (0,2 po) d’épaisseur, Puratronic™, 99,999 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11490390
Click to view available options
Quantité:
10 Pc.
50 Pc.
Conditionnement:
10 pièces
50 pièces
Code produit. 11490390
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 014134.KK
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7440-31-5 | Sn | 118.71 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-31-5
Formule moléculaire Sn
Poids moléculaire (g/mol) 118.71
Numéro MDL MFCD00133862
Clé InChI ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
CID PubChem 5352426
ChEBI CHEBI:32990
Nom IUPAC tin
SMILES [Sn]
Spécification
Nom chimique ou matériau Tin slug
Note relative au nom 11mm (0.43 in.) dia. x 4mm (0.2 in.) thick
Quantité 10 Pc.
Odeur Odorless
Poids ≈2.6g
Forme Pastille
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Pourcentage de pureté 99.999%
Qualité Puratronic