Learn More
Cible de pulvérisation en étain, 76,2 mm (3,0 po) de diamètre x 6,35 mm (0,250 po) d’épaisseur, 99,995 % (base en métaux), Thermo Scientific™
Code produit 15484825
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 Ea.
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15484825 1 Ea. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15484825 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 040901.KS
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tin sputtering target
Note relative au nom 76.2mm (3.0 in.) dia. x 6.35mm (0.250 in.) thick
CAS 7440-31-5
Quantité 1 Ea.
Odeur Odorless
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule moléculaire Sn
Numéro MDL MFCD00133862
Synonyme powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
Clé InChI ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Sn]
Nom IUPAC étain
Poids moléculaire (g/mol) 118.71
CID PubChem 5352426
ChEBI CHEBI:32990
Pourcentage de pureté 99.995%