Learn More
Fil d’étain, 0,5 mm (0,02 po) de diamètre, Puratronic™, 99,9985 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11316368
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 m
5 m
25 m
Conditionnement:
1m
25m
5m
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11316368 5 m 5m
11396358 1 m 1m
11306368 25 m 25m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11316368 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 011906.G5
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 7440-31-5 | Sn | 118.71 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-31-5
Formule moléculaire Sn
Poids moléculaire (g/mol) 118.71
Numéro MDL MFCD00133862
Clé InChI ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
CID PubChem 5352426
ChEBI CHEBI:32990
Nom IUPAC tin
SMILES [Sn]
Spécification
Nom chimique ou matériau Tin wire
Note relative au nom 0.5mm (0.02 in.) dia.
Quantité 5 m
Odeur Odorless
Poids ≈1.43g/m
Forme Câble
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Pourcentage de pureté 99.9985%
Qualité Puratronic