Learn More
Fil d’étain, 99,998 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals Puratronic™
Code produit 11366358
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 cm
250 cm
1000 cm
Conditionnement:
1000cm
250cm
50cm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11366358 50 cm 50cm
11376358 250 cm 250cm
11386358 1000 cm 1000cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11366358 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 011905.BW
Demander un format en vrac ou personnalisé
Forme : env. 5,72 g/m
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-31-5
Formule moléculaire Sn
Poids moléculaire (g/mol) 118.71
Numéro MDL MFCD00133862
Clé InChI ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
CID PubChem 5352426
ChEBI CHEBI:32990
Nom IUPAC étain
SMILES [Sn]
Spécification
Nom chimique ou matériau Tin
Couleur Argent à gris
Aspect Silver Gray wire
Densité 7.31g/cm3
Quantité 50 cm
Odeur Odorless
Plage de pourcentage du dosage 99.998% (Metals basis)
Forme Fil, 1,0 mm (0,04 po) de diamètre