Learn More
Fil d’étain, 99,95 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11376887
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 m
5 m
Conditionnement:
1m
5m
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11376887 5 m 5m
11366887 1 m 1m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11376887 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 010790.G5
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Forme : env. 58 g/m
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-31-5
Formule moléculaire Sn
Poids moléculaire (g/mol) 118.71
Numéro MDL MFCD00133862
Clé InChI ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
CID PubChem 5352426
ChEBI CHEBI:32990
Nom IUPAC étain
SMILES [Sn]
Spécification
Nom chimique ou matériau Tin
Couleur Argent à gris
Aspect Silver Gray wire
Quantité 5 m
Odeur Odorless
Plage de pourcentage du dosage 99.95% (Metals basis)
Forme Fil, 3,2 mm (0,13 po) de diamètre