Learn More
Lovibond™ Réactif en paquet de poudre hexavalent au chrome Tintometer™, 100 tests
Description
Formulé pour une utilisation dans les kits de test Lovibond, les colorimètres et les spectrophotomètres.
- Plage : 0,005 à 0,5 mg/l et 0,02 à 2,0 mg/l
- À utiliser dans nos kits de test, colorimètres et spectrophotomètres
- Réactifs à dose unitaire prémesurés
- Facile à manipuler, facile à ouvrir et facile à verser
- Les réactifs pour boîtes de poudre ont une durée de conservation de 5 ans
- 100/boîte
Specifications
Specifications
| À utiliser avec (application) | Analyse de l’eau |
| À utiliser avec (équipement) | Kits de test, colorimètres et spectrophotomètres |
| Nbre de tests | 100/boîte |
| Plage | 0,005 à 0,5 mg/l et 0,02 à 2,0 mg/l |
| Type | Réactif en paquet de poudre hexavalent au chrome |
Safety and Handling
Product Identifier
- chromium hexavalent reagent powder
- Attention
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/au savon.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contain: sulfamic acid, cetrimonium salts