Learn More
Lovibond™ Comprimés de nitrite LR Tintometer™
Code produit 15351745
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 comprimés
Conditionnement:
250 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15351745 250 comprimés 250 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15351745 Fournisseur Lovibond™ Code fournisseur 512311BT
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    95.00€
    44.80€ / 250 pièces
    Économisez 50.20€
    52% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
À utiliser avec les kits de test Lovibond, les colorimètres et les spectrophotomètres. L’utilisation de réactifs en comprimés garantit un dosage exact des réactifs, ce qui permet des titrations plus précises que les kits de test de comptage des gouttes traditionnels
  • Le nouvel emballage en blister en aluminium apporte une plus grande commodité à la tradition de protection obtenue grâce à la technologie de production de comprimés de Lovibond
  • Avec la nouvelle plaquette thermoformée, l’utilisateur pousse la tablette de la feuille de protection directement dans l’échantillon
  • Chaque comprimé est contenu dans une coupelle en feuille de métal individuellement formée, revêtue du dernier matériau composite en aluminium et garantissant les performances du produit
  • Le blister a été réduit en taille à 91 x 34 mm pour un stockage et un transport pratiques
  • ‘BT’ est ajouté à la fin du code pour identifier le nouveau style d’emballage
  • Simple, gain de temps et pratique
  • Il n’y a aucun risque liés à la sécurité si les comprimés sont utilisés conformément aux instructions fournies
  • Des fiches de données de sécurité sont disponibles pour tous les réactifs
Spécification
À utiliser avec (application) Réactifs de photométrie en comprimé
À utiliser avec (équipement) Kits de test, colorimètres et spectrophotomètres
Quantité 250 comprimés
Type Comprimés LR de nitrite
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • X250 NITRITE LR TABLETS
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium bisulphate, sulphanilic acid