Learn More
Lovibond™ Comprimés d’iodure de potassium Tintometer™
Code produit 15321985
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 comprimés
250 comprimés
Conditionnement:
100 pièces
250 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15321985 250 comprimés 250 pièces
15311985 100 comprimés 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15321985 Fournisseur Lovibond™ Code fournisseur 501211
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
À utiliser avec les kits de test Lovibond, les colorimètres et les spectrophotomètres. L’utilisation de réactifs en comprimés garantit un dosage exact des réactifs, ce qui permet des titrations plus précises que les kits de test de comptage des gouttes tr
  • Comprimés d’iodure de potassium
  • Disponibles en flacons de 100 et 250
Spécification
À utiliser avec (application) Analyse de l’eau
À utiliser avec (équipement) Kits de test, colorimètres et spectrophotomètres
Quantité 250 comprimés
Type Comprimés d’iodure de potassium