Learn More
Lovibond™ Test en tube d’azote total Tintometer™, 0,5 à 14 mg/l et 14à 140 mg/l
Description
- 24 tests en tubes de nitrate (poudre, réactif liquide)
- Paramètre : Azote total
- Méthode : 2,6-diméthylphénol
- À utiliser dans les kits de test, colorimètres et spectrophotomètres
- Inclut :
- Tube d’étalonnage - 2 ct.
- Solution de nitrate 111 - 7 ml
- Réactif de digestion azote total - 4,5 g
- Réactif de compensation azote total - 1,5 g
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Kits de test, colorimètres et spectrophotomètres |
| Comprend | Tube d’étalonnage - 2 ct., solution d’azote-111 - 7 ml, réactif de digestion azote total - 4,5 g, réactif de compensation azote total - 1,5 g |
| Nbre de tests | 24 |
| Plage | 0,5 à 14 mg/L, 14 à 140 mg/L |
| Méthode de test | 2,6-diméthylphénol |
| Type | Tests en tubes d’azote total |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- nitrate/total nitrogen, nitrate DMP LR, total nitrogen DMP LR/HR
- Dangers
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contain: sulphuric acid, phosphoric acid