Learn More
Tioconazole, MedChemExpress
Description
Tioconazole (UK-20349) is an antifungal imidazole derivative with broad spectrum activity. Tioconazole has inhibitory active aginst several dermatophytes and several yeasts with MIC50s <3.12 mg/L and <9 mg/L, respectively.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tioconazole |
| Forme physique | Powder |
| CAS | 65899-73-2 |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 10 g |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C16H13Cl3N2OS |
| À utiliser avec (application) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonyme | UK-20349 |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 250 mg/mL (644.81 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.26 mM; Need ultrasonic) |
| Afficher plus |