Learn More
Tioconazole, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tioconazole |
| Quantité | 100 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C16H13Cl3N2OS/c17-12-1-2-13(14(18)7-12)15(8-21-5-4-20-10-21)22-9-11-3-6-23-16(11)19/h1-7,10,15H,8-9H2 |
| Poids de la formule | 385.9814 |