Learn More
Tioconazole, TRC
Code produit 30456657
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30456657 10 g
30450805 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30456657 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT44468010G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 65899-73-2
Formule moléculaire C16 H13 Cl3 N2 O S
Poids moléculaire (g/mol) 387.71
Synonyme Tioconazole, 1-[(2RS)-2-[(2-Chlorothiophen-3-yl)methoxy]-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]-1H-imidazole
Nom IUPAC 1-[2-[(2-chlorothiophène-3-yl)méthoxy]-2-(2,4-dichlorophényl)éthyl]imidazole
SMILES Clc1ccc(C(Cn2ccnc2)OCc3ccsc3Cl)c(Cl)c1
Spécification
Nom chimique ou matériau Tioconazole
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C16H13Cl3N2OS/c17-12-1-2-13(14(18)7-12)15(8-21-5-4-20-10-21)22-9-11-3-6-23-16(11)19/h1-7,10,15H,8-9H2
Poids de la formule 385.9814
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.