Learn More
Tiopinac, MedChemExpress
Code produit 16463119
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16463119 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16463119 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYU00063
MedChemExpress Tiopinac (RS 40974), a dibenzthiepin, is an orally active and highly potent anti-inflammatory and anti-pyretic agent.
Tiopinac (RS 40974), a dibenzthiepin, is an orally active and highly potent anti-inflammatory and anti-pyretic agent.
Spécification
Nom chimique ou matériau Tiopinac
CAS 61220-69-7
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C16H12O3S
Quantité 1 mg
Synonyme RS 40974
SMILES O=C(O)CC1=CC=C2C(SCC3=CC=CC=C3C2=O)=C1
Poids moléculaire (g/mol) 284.33
Poids de la formule 284.33
Pourcentage de pureté 99.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation