Learn More
Tioxolone, MedChemExpress
Description
Tioxolone, a metalloenzyme carbonic anhydrase I inhibitor, is an anti-acne preparation.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tioxolone |
| CAS | 4991-65-5 |
| Couleur | Light Yellow |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C7H4O3S |
| Quantité | 1 g |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 100 mg/mL (594.64 mM) ∣H2O : 0.67 mg/mL (3.98 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C1OC2=CC(O)=CC=C2S1 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 168.17 |
| Poids de la formule | 168.17 |
| Afficher plus |