Learn More
Axygen™ Pointes automatisées pour Agilent™ / Velocity11 et Bravo, 10 μl
Tous les produits Axygen Scientific ProduitsDescription
- Fabriquées selon des spécifications très strictes avec un contrôle rigoureux des processus
- Assemblage automatisé assurant une qualité et des performances constantes
- Produit apyrogène et certifié exempt de RNase / DNase
- Racks à 384 puits de pointes de pipettes non stériles sans filtre de 10 μl
- Compatibilité avec les têtes Agilent™/ Velocity VPrep™ et Bravo 384ST, 96ST et 16ST
Informations sur la commande
La quantité minimale de commande est de 10 cartons.
Spécification
Spécification
| Volume (métrique) | 10 μl |
| Filtré | Produit non filtré |
| Stérilité | Non stérile |
| Couleur | Transparent |
| Déclaration de pureté | Sans DNase / RNase |
| À utiliser avec (application) | Apyrogènes |
| Format | Rack |
| Type de pointe | Automatisation, Rond |
| À utiliser avec (équipement) | Agilent/Velocity VPrep 16ST, Agilent/Velocity VPrep 96ST, Agilent/Velocity VPrep 384ST, Agilent Bravo 384ST |
| Matériau | Polypropylène |