Learn More
Sampling Systems™ Embout pour échantillonneur PowderThief de 12,5 mm de diamètre
Code produit 15879181 Tous les produits Sampling Systems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
0,25 mL
0,5 mL
0,75 mL
1 mL
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
15879181 0,25 mL 1 pièce
15809191 1 mL 1 pièce
15889181 0,5 mL 1 pièce
15899181 0,75 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15879181 Fournisseur Sampling Systems™ Code fournisseur 1030AT025
Expédition estimée: 15-02-2027
Largement utilisés dans les industries pharmaceutiques, chimiques et alimentaires du monde entier. Embout pour échantillonneur PowderThief de 12,5 mm de diamètre Sampling Systems™ permettant d’utiliser un échantillonneur unique pour échantillonner a
  • En acier inoxydable de haute qualité 316L
  • Large gamme de tailles d’échantillon
  • Large gamme de longueurs d’échantillonneur
  • Simplicité d’utilisation
  • Une gamme d’embouts qui permettent d’utiliser un seul échantillonneur pour échantillonner avec précision une gamme de volumes différents
Spécification
Type de produit Pointe
Matériau Acier inoxydable (316L)
Capacité (métrique) 0,25 mL
À utiliser avec (application) Échantillonnage de poudre
Diamètre (métrique) 12,5 mm