Learn More
Sampling Systems™ Embout pour échantillonneur PowderThief de32 mm de diamètre
Code produit 15186852 Tous les produits Sampling Systems Produits
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
20 mL
25 ml
50 ml
100 mL
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
15186852 25 ml 1 pièce
15156852 20 mL -
15186862 50 ml 1 pièce
15879201 100 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15186852 Fournisseur Sampling Systems™ Code fournisseur 1030DT25
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Largement utilisés dans les industries pharmaceutiques, chimiques et alimentaires du monde entier. L’embout pour échantillonneur de PowderThief de 32 mm de diamètre Sampling Systems™ permet d’utiliser un échantillonneur unique pour échantillonner av
  • En acier inoxydable de haute qualité 316L
  • Large gamme de tailles d’échantillon
  • Large gamme de longueurs d’échantillonneur
  • Simplicité d’utilisation
  • Une gamme d’embouts qui permettent d’utiliser un seul échantillonneur pour échantillonner avec précision une gamme de volumes différents
Spécification
Type de produit Pointe
Matériau Acier inoxydable (316L)
Capacité (métrique) 25 ml
À utiliser avec (application) Échantillonnage de poudre
Diamètre (métrique) 32 mm