Learn More
Sampling Systems™ Embout pour échantillonneur à manchon de dose unitaire
Code produit 15809271 Tous les produits Sampling Systems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
9,5 mm
11,5 mm
13,5 mm
14,5 mm
15,5 mm
17,5 mm
18,5 mm
19,5 mm
21,5 mm
22,5 mm
23,5 mm
25,5 mm
26,5 mm
27,5 mm
29,5 mm
30,5 mm
31,5 mm
34,5 mm
35,5 mm
38 mm
41,5 mm
45,5 mm
49 mm
52,5 mm
54 mm
Capacité (métrique):
0,1 mL
0,2 mL
0,3 mL
0,4 mL
0,5 mL
0,6 mL
0,7 mL
0,8 mL
0,9 mL
1,0 mL
1,1 mL
1,2 mL
1,3 mL
1,4 mL
1,5 ml
1,6 mL
1,7 mL
1,8 mL
1,9 mL
2 mL
2,1 mL
2,2 mL
2,3 mL
2,4 mL
2,5 mL
Diamètre (métrique):
6 mm
8 mm
Conditionnement:
1 pièce
25 product options available for selection
Product selection table with 25 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Capacité (métrique) Diamètre (métrique) unitSize
15809271 45,5 mm 0,4 mL 6 mm 1 pièce
15809281 31,5 mm 1,4 mL 8 mm 1 pièce
15809291 11,5 mm 2,4 mL 8 mm 1 pièce
15819271 41,5 mm 0,5 mL 6 mm 1 pièce
15819281 29,5 mm 1,5 ml 8 mm 1 pièce
15819291 9,5 mm 2,5 mL 8 mm 1 pièce
15829271 38 mm 0,6 mL 6 mm 1 pièce
15829281 27,5 mm 1,6 mL 8 mm 1 pièce
15839271 34,5 mm 0,7 mL 6 mm 1 pièce
15839281 25,5 mm 1,7 mL 8 mm 1 pièce
15849271 30,5 mm 0,8 mL 6 mm 1 pièce
15849281 23,5 mm 1,8 mL 8 mm 1 pièce
15859271 26,5 mm 0,9 mL 6 mm 1 pièce
15859281 21,5 mm 1,9 mL 8 mm 1 pièce
15869271 22,5 mm 1,0 mL 6 mm 1 pièce
15869281 19,5 mm 2 mL 8 mm 1 pièce
15879261 54 mm 0,1 mL 6 mm 1 pièce
15879271 18,5 mm 1,1 mL 6 mm 1 pièce
15879281 17,5 mm 2,1 mL 8 mm 1 pièce
15889261 52,5 mm 0,2 mL 6 mm 1 pièce
15889271 14,5 mm 1,2 mL 6 mm 1 pièce
15889281 15,5 mm 2,2 mL 8 mm 1 pièce
15899261 49 mm 0,3 mL 6 mm 1 pièce
15899271 35,5 mm 1,3 mL 8 mm 1 pièce
15899281 13,5 mm 2,3 mL 8 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 25 options available.
25 options
Code produit 15809271 Fournisseur Sampling Systems™ Code fournisseur 1500W04
Outlet Corner
Utilisez le code promo 28080
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Développé pour les clients nécessitant des échantillons à dose unitaire précise en petits volumes. L’échantillonneur à embout pour manchon à dose unitaire Sampling Systems™ est idéal pour une large gamme de poudres et de granulés à écoulement libre.
  • Pour l’échantillonnage de petits volumes de poudres et de granulés.
  • Structure en acier inox 316L résistant aux produits chimiques.
  • Différentes tailles d’échantillons peuvent être prélevées à l’aide du même échantillonneur
  • Embouts à utiliser avec les chambres d’échantillonnage de type 1 ou de type 2
Spécification
Type de produit Embout d'échantillonneur pour manchon dose unitaire
Matériau Acier inoxydable (316L)
Capacité (métrique) 0,4 mL
Diamètre (métrique) 6 mm
Longueur (métrique) 45,5 mm