Learn More
Filipépidine Hibenzate, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tipepidine Hibenzate |
| CAS | 31139-87-4 |
| Formule moléculaire | C15 H17 N S2 . C14 H10 O4 |
| Quantité | 5 mg |
| Synonyme | Benzoic acid','2-(4-hydroxybenzoyl)-','compd. with 3-(di-2-thienylmethylene)-1-methylpiperidine (1:1), Benzoic acid','o-(p-hydroxybenzoyl)-','compd. with 3-(di-2-thienylmethylene)-1-methylpiperidine (1:1) (8CI), Benzoic acid','o-(p-hydroxybenzoyl)-','compd. wit |
| Formule InChI | InChI=1S/C15H17NS2.C14H10O4/c1-16-8-2-5-12(11-16)15(13-6-3-9-17-13)14-7-4-10-18-14;15-10-7-5-9(6-8-10)13(16)11-3-1-2-4-12(11)14(17)18/h3-4,6-7,9-10H,2,5,8,11H2,1H3;1-8,15H,(H,17,18) |
| SMILES | CN1CCCC(=C(c2cccs2)c3cccs3)C1.OC(=O)c4ccccc4C(=O)c5ccc(O)cc5 |
| Nom IUPAC | 3-(dithiophène-2-ylméthylidène)-1-méthylpipéridine ; acide 2-(4-hydroxybenzoyl)benzoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 517.659 |
| Poids de la formule | 517.138 |