Learn More
Tipifarnib, MedChemExpress
Code produit 16426727
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16426727 5 mg
16485006 100 mg
16450367 50 mg
16404018 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16426727 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY10502
MedChemExpress Tipifarnib (IND 58359) binds to and inhibits farnesyltransferase (FTase) with an IC50 of 0.86 nM. Antineoplastic activity.
Tipifarnib (IND 58359) binds to and inhibits farnesyltransferase (FTase) with an IC50 of 0.86 nM. Antineoplastic activity.
Spécification
Nom chimique ou matériau Tipifarnib
CAS 192185-72-1
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C27H22Cl2N4O
Quantité 5 mg
Synonyme IND 58359 R115777
Informations sur la solubilité DMSO : 14.29 mg/mL (29.20 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1N(C2=C(C(C3=CC=CC(Cl)=C3)=C1)C=C(C=C2)[C@@](N)(C4=CN=CN4C)C5=CC=C(C=C5)Cl)C
Poids moléculaire (g/mol) 489.4
Poids de la formule 489.4
Pourcentage de pureté 96.64%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death