Learn More
Tipifarnib, TRC
Code produit 30455825
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
25 mg
Conditionnement:
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30455825 25 mg 25mg
30450875 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30455825 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT44488025MG
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 192185-72-1
Formule moléculaire C27 H22 Cl2 N4 O
Poids moléculaire (g/mol) 489.4
Nom IUPAC 6-[(R)-amino-(4-chlorophényl)-(3-méthylimazol-4-yl)méthyl]-4-(3-chlorophényl)-1-méthylquinoline-2-one
SMILES CN1C(=O)C=C(c2cccc(Cl)c2)c3cc(ccc13)[C@](N)(c4ccc(Cl)cc4)c5cncn5C
Spécification
Nom chimique ou matériau Tipifarnib
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C27H22Cl2N4O/c1-32-16-31-15-25(32)27(30,18-6-9-20(28)10-7-18)19-8-11-24-23(13-19)22(14-26(34)33(24)2)17-4-3-5-21(29)12-17/h3-16H,30H2,1-2H3/t27-/m1/s1
Poids de la formule 488.1171