Learn More
TIPIN Antibody, R&D Systems™
Artikelnummer. 18602726 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
100 μg
50 μg
Packungsgröße:
100µL
50µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
18602726 50 μg 50µL
18691366 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18602726 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP29894750ul
 Restricted Item
Expédition estimée: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
TIPIN Polyclonal specifically detects TIPIN in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence/Immunoprecipitation/Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen TIPIN
Applications Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Dilution Western Blot 1:500-1:2000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:100-1:500, Immunoprecipitation 1-5 uL/mg of lysate
Formulation PBS (pH 7.0)
Gene Alias FLJ20516, TIMELESS interacting protein, TIMELESS-interacting protein
Host Species Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the C-terminus of the Human TIPIN.
Purification Method Antigen and protein A Affinity-purified
Quantity 50 μg
Regulatory Status RUO
Research Discipline DNA Repair
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 54962
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Product Type Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Product Line Novus
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.