Learn More
TIQ-A, TRC
Code produit 30451219
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30451219 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30451219 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT4451001MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau TIQ-A
CAS 420849-22-5
Formule moléculaire C11 H7 N O S
Quantité 1 mg
Formule InChI InChI=1S/C11H7NOS/c13-10-8-4-2-1-3-7(8)9-5-6-14-11(9)12-10/h1-6H,(H,12,13)
SMILES O=C1Nc2sccc2c3ccccc13
Nom IUPAC 4H-thieno[2,3-c]isoquinoline-5-one
Poids moléculaire (g/mol) 201.24
Poids de la formule 201.0248