Learn More
Tirapazamine, MedChemExpress
Description
Tirapazamine is an anticancer agent that shows selective cytotoxicity for hypoxic cells in solid tumors, thereby inducing single-and double-strand breaks in DNA, base damage, and cell death. Tirapazamine is an anticancer and bioreductive agent.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tirapazamine |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 27314-97-2 |
| Couleur | Orange Red |
| Quantité | 100 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C7H6N4O2 |
| À utiliser avec (application) | Cancer-programmed cell death |
| Synonyme | SR259075 SR4233 Win59075 SML 0552 SR 259075 Tirazone |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 62.5 mg/mL (350.83 mM; Need ultrasonic) |
| Afficher plus |