Learn More
Tirasemtiv, MedChemExpress
Code produit 16499477
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16499477 5 mg
16437016 100 mg
16436938 10 mg
16412997 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16499477 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY15964
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
MedChemExpress Tirasemtiv is an activator of the fast skeletal muscle troponin complex.
Tirasemtiv is an activator of the fast skeletal muscle troponin complex.
Spécification
Nom chimique ou matériau Tirasemtiv
Forme physique Solid
CAS 1005491-05-3
Couleur Gray
Quantité 5 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C12H14N4O
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation
Synonyme CK-2017357
Informations sur la solubilité DMSO : 10.91 mg/mL (47.38 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1N(C(CC)CC)C2=NC(C#C)=CN=C2N1
Poids moléculaire (g/mol) 230.27
Poids de la formule 230.27
Pourcentage de pureté 99.83%
Qualité Research