Learn More
Tirasemtiv, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Tirasemtiv |
| CAS | 1005491-05-3 |
| Formule moléculaire | C12H14N4O |
| Quantité | 25 mg |
| Synonyme | 1-(1-Ethylpropyl)-6-ethynyl-1,3-dihydro-2H-imidazo[4,5-b]pyrazin-2-one, CK 2017357 |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H14N4O/c1-4-8-7-13-10-11(14-8)16(12(17)15-10)9(5-2)6-3/h1,7,9H,5-6H2,2-3H3,(H,13,15,17) |
| SMILES | N#CCCCC#N |
| Nom IUPAC | 5-éthynyl-3-pentan-3-yl-1H-imidazo[4,5-b]pyrazin-2-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 230.27 |
| Poids de la formule | 230.1168 |