Learn More
Tirasemtiv, TRC
Code produit 30454973
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30454973 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30454973 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT446700100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tirasemtiv
CAS 1005491-05-3
Formule moléculaire C12H14N4O
Quantité 100 mg
Synonyme 1-(1-Ethylpropyl)-6-ethynyl-1,3-dihydro-2H-imidazo[4,5-b]pyrazin-2-one, CK 2017357
Formule InChI InChI=1S/C12H14N4O/c1-4-8-7-13-10-11(14-8)16(12(17)15-10)9(5-2)6-3/h1,7,9H,5-6H2,2-3H3,(H,13,15,17)
SMILES N#CCCCC#N
Nom IUPAC 5-éthynyl-3-pentan-3-yl-1H-imidazo[4,5-b]pyrazin-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 230.27
Poids de la formule 230.1168