Learn More
Tiratricol, MedChemExpress
Code produit 16468676
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16468676 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16468676 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB1201
MedChemExpress Tiratricol is a thyroid hormone analog with hepatic, has been used to suppress pituitary TSH secretion, with attenuation of extrapituitary thyromimetic effects.
Tiratricol is a thyroid hormone analog with hepatic, has been used to suppress pituitary TSH secretion, with attenuation of extrapituitary thyromimetic effects.
Spécification
Nom chimique ou matériau Tiratricol
CAS 51-24-1
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C14H9I3O4
Quantité 100 mg
Synonyme 3,3',5-Triiodothyroacetic acid
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 42 mg/mL (67.53 mM)
SMILES O=C(O)CC1=CC(I)=C(OC2=CC=C(O)C(I)=C2)C(I)=C1
Poids moléculaire (g/mol) 621.93
Poids de la formule 621.93
Pourcentage de pureté 98.02%
Qualité Research
Forme physique Solid