Learn More
Tirbanibulin, MedChemExpress
Code produit 16474876
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16474876 100 mg
16473838 10 mg
16436567 5 mg
16410217 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16474876 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY10340
MedChemExpress Tirbanibulin (KX2-391) is an inhibitor of Src that targets the peptide substrate site of Src, with GI50 of 9-60 nM in cancer cell lines.
Tirbanibulin (KX2-391) is an inhibitor of Src that targets the peptide substrate site of Src, with GI50 of 9-60 nM in cancer cell lines.
Spécification
Nom chimique ou matériau Tirbanibulin
CAS 897016-82-9
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C26H29N3O3
Quantité 100 mg
Synonyme KX2-391 KX-01
Informations sur la solubilité DMSO : 41.67 mg/mL (96.56 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(CC1=NC=C(C2=CC=C(OCCN3CCOCC3)C=C2)C=C1)NCC4=CC=CC=C4
Poids moléculaire (g/mol) 431.53
Poids de la formule 431.53
Pourcentage de pureté 99.33%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease