Learn More
Tiron, Indicateur, Solstice
Code produit 15617390 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15617390 100 g Flacon en plastique 100g
15627390 10 g Flacon en plastique 10g
15637390 25 g Flacon en plastique 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15617390 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 89460100G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    201.00€
    170.06€ / 100g
    Économisez 30.94€
    15% de réduction
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Indicateur (de complexométrie)
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 270573-71-2
Formule moléculaire C6H6Na2O9S2
Poids moléculaire (g/mol) 332.205
Numéro MDL MFCD00149531
Clé InChI ZLRROLLKQDRDPI-UHFFFAOYSA-L
CID PubChem 2723960
Nom IUPAC disodium;4,5-dihydroxybenzène-1,3-disulfonate;hydrate
SMILES C1=C(C=C(C(=C1S(=O)(=O)[O-])O)O)S(=O)(=O)[O-].O.[Na+].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Tiron
Point de fusion 300 °C
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire (OH)2C6H2(SO3Na)2 · H2O
Numéro UN NONH for all modes of transport
Couleur Violet à blanc
Informations sur la solubilité 1350g/L
pH 5.0
Quantité 100 g
Forme physique Solide
Poids de la formule 332,22g/mol
Pourcentage de pureté min. 95.0%