Learn More
Tiron, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10552581 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10552581 25 g Flacon en verre 25g
10052060 100 g Flacon en verre 100g
10378793 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10552581 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 174140250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    60.40€
    54.65€ / 25g
    Économisez 5.75€
    9% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 149-45-1 | C6H10Na2O8S2 | 320.238 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 149-45-1
Formule moléculaire C6H10Na2O8S2
Poids moléculaire (g/mol) 320.238
Numéro MDL MFCD00149531
Clé InChI HEOKHLCODUWALT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,5-Dihydroxy-1,3-benzenedisulfonic acid, disodium salt monohydrate
CID PubChem 131674010
Nom IUPAC 4,5-dihydroxybenzène-1,3-acide disulfonique;hydrogène moléculaire ; sodium
SMILES [HH].[HH].C1=C(C=C(C(=C1S(=O)(=O)O)O)O)S(=O)(=O)O.[Na].[Na]
Spécification
Nom chimique ou matériau Tiron™
Point de fusion >300.0°C
Formule linéaire (HO)2C6H2(SO3Na)2·H2O
Beilstein 11, 297
Merck Index 15, 9621
Informations sur la solubilité Solubility in water: freely soluble.
Spectre IR Authentique
Poids de la formule 332.21
Perte à la dessiccation 4% to 6% (typically)
Conditionnement Flacon en verre
Couleur Blanc
Quantité 25 g
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,2-Dihydroxybenzene-3,5-disulfonic acid, disodium salt monohydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2-Dihydroxybenzene-3,5-disulfonic acid, disodium salt monohydrate