Learn More
Boekel Scientific™ Armoire de stockage de cassettes
Description
- Stockez jusqu'à 1 200 cassettes de mouchoirs en papier
- Empiler jusqu'à trois unités de hauteur
- Conception anti-basculement
- Chaque tiroir comprend un plateau transparent et des organisateurs en mousse.
Spécification
Spécification
| Couleur | Marron clair |
| Capacité | 1200 cassettes de mouchoirs |
| Matériau | Métal peint à l’époxy |
| Comprend | Un plateau en plastique transparent par étagère, étiquettes personnalisables |
| Hauteur (impériale) | 7,75 in |
| Hauteur (métrique) | 19.7 cm |
| Poids (impériale) | 3 lb. |
| Poids (métrique) | 1.4 kg |
| Largeur (impériale) | 13,25 in |
| Largeur (métrique) | 33.7 cm |