Learn More
Thermo Scientific™ Godet de culture tissulaire pour rotors à godets oscillants quatre places Thermo Scientific™ Sorvall™
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Pour une utilisation avec les rotors à godets oscillants quatre places 75-006-445 et 75-006-434
- Vitesse/FCR max. : 3750tr/min / 3350 xG
- Accepte les tubes coniques pour culture tissulaire de 250 mL
- Dia. ext. max. des tubes × L : 62 × 173 mm
Informations sur la commande
Godets vendus individuellement ; Commandez la quantité requise pour équiper le rotor.
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Rotor swing-out |