Learn More
Bel Art™ Racks pour flacons de culture tissulaire
Code produit 11722016
Modifier l'affichage
Click to view available options
Positions:
5
12
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Positions Conditionnement
11722016 12 -
11732016 5 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11722016 Fournisseur Bel Art™ Code fournisseur F189700001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    91.76€
    87.96€ / 1 pièces
    Économisez 3.80€
    4% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 19-10-2026
Les supports empêchent l'effet domino des flacons qui basculent les uns sur les autres.
  • Ces supports en polypropylène peuvent contenir des flacons de culture cellulaire de 25 cc, 75 cc, 50 à 75 mL ou 250 à 260 mL, ou de taille similaire, en position verticale.
  • Les trous rectangulaires dans les plaques supérieure et centrale stabilisent les flacons pour éviter qu’ils ne basculent
  • Pour organiser facilement les flacons afin d’améliorer le traitement et éviter les erreurs lors de la collecte de milieux usés, du changement de milieu, du lavage de la monocouche cellulaire, de la trypsinisation et de l’ensemencement de cellules
  • Les poignées à chaque extrémité facilitent la manipulation du rack et permettent de transporter les flacons vers l’incubateur en toute sécurité
  • Autoclavable à la vapeur à 121 °C (250 °F)
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Couleur Blanc
Capacité Flacons
Matériau Polypropylène
Positions 12
Forme Rectangulaire
Empilables Oui, si vide
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (équipement) Flacon de culture cellulaire à parois plates de 50 à 75 mL
Gamme de température (métrique) 121°C
Dimensions (L x l x H) 23 x 13,7 x 10,7 cm (9,1 x 5,4 x 4,2 in)
Longueur (métrique) 230 mm
Hauteur (impériale) 4,2 in
Type de produit Rack pour flacons
Étagères 3 niveaux
Hauteur (métrique) 10,7 cm
Largeur (métrique) 137 mm