Learn More
Epredia™ Automate de déshydratation à micro-ondes TissueWave™ 2
Code produit 12933805 Tous les produits Epredia Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Tension:
220 à 240 V
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Tension Conditionnement
12933805 220 à 240 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12933805 Fournisseur Epredia™ Code fournisseur B35600001
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Bénéficiez de l’efficacité, de la polyvalence et de la précision avec un minimum d’instruments grâce à l’automate de déshydratation à micro-ondes Epredia™ TissueWaveTM 2.
Performance :
  • Conçu pour une plus grande flexibilité pour répondre aux demandées liées à des flux de travail croissants
  • Libère du temps pour les procédures techniques plus complexes et fournit constamment et uniformément d’excellents résultats en un rien de temps
  • Capacités de charge à la demande ; l’appareil est prêt lorsque l’échantillon l’est
  • Participe à la fixation secondaire avant le traitement de routine des tissus adipeux
  • Utilise la technologie brevetée PolarHeat™ pour accélérer le chauffage de la paraffine
  • Offre une grande flexibilité aux laboratoires spécialisés
Sécurité :
  • Verrouillage du système de ventilation
  • Deux verrouillages de porte empêchent les fuites de micro-ondes
  • Deux verrouillages de température évitent l’effet de surchauffe
Caractéristiques :
  • Conception élégante et moderne
  • Protocoles programmables et rappel de la mémoire
  • Chambre à vide pour fixation rapide et infiltration de paraffine
  • Commandes de température et d’alimentation, possibilité de convertir les protocoles de puissance
  • Écran facile à utiliser et panneau de commande tricolore pour une programmation facile
  • Sonde de température souple qui garantit un contrôle précis de la température à ±1°C
Informations de commande :
  • Dimensions globales (P x L x H) : 62,2 x 54,6 x 48,2 cm (24,5 x 21,5 x 19′′)
  • Dimensions de la chambre : 24,1 x 34,3 x 39,4 cm (9,5 x 13,5 x 15,5′′)
  • Poids : 169,4 kg (77 lb)
  • Exigences de puissance électrique : système 120 V, 15 A minimum (20 A recommandés) ; système 230 V, 10 A minimum (15 A recommandés)
Comprend :
  • Tuyau en verre pour agitateur d’air (réf. B35240039, paquet de trois)
  • Paniers organisateurs Epredia™ Shandon™ Excelsior™ ES (deux chacun) (réf. A78410021)
  • Ampoule intérieure (réf. B35240015)
  • Récipient à échantillons adapté aux micro-ondes 2,5 L (réf. B35210007)
  • Manuel de l’opérateur (réf. B35610006)
  • Sonde de température (réf. B35240051)
  • Chambre à vide en verre (réf. B35210001)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Tension 220 à 240 V