Learn More
Endecotts™ Tamiseuse Titan 450
Code produit 15583944
Modifier l'affichage
Click to view available options
Granulométrie:
20 μm à 125 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Granulométrie Conditionnement
15583944 20 μm à 125 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15583944 Fournisseur Endecotts™ Code fournisseur T450/23050
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
La tamiseuse Endecotts Titan 450 est un agitateur à vibrations utilisé pour effectuer des tests de tamis en conjonction avec des piles de tamis pour le dimensionnement de particules de divers échantillons de matériaux.
  • Entraînement électromagnétique pour un fonctionnement silencieux et pratiquement sans entretien
  • Réglage facile pour une efficacité maximale
  • Commandes numériques pour un fonctionnement facile et fiable via une interface externe
  • Économiques
  • Aucune pièce mobile mécanique
  • Convient aux tamisages humides ou secs
Certifications
CE
Spécification
Alimentation électrique 230 V, 50 Hz
Type de produit Tamiseuse
Diamètre (impériale) 12 po, 18 po
Diamètre (métrique) 250/300/315/350/400/450 mm
Modèle Modèle d'exposition Titan 450
Nbre de tamis 7 pleine hauteur (tamis de 450 mm/18 po de diamètre)
Granulométrie 20 μm à 125 mm
Plage de durée Numérique, 00:10 99:50 min (unité externe)