Learn More
Gestigkeit Harry™ Plaque chauffante Titan, température ambiante à 600 °C, alliage d'aluminium
Code produit 10126520
Change view
Click to view available options
Matériau de la plaque supérieure:
Alliage d’aluminium
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau de la plaque supérieure unitSize
10126520 Alliage d’aluminium 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10126520 Fournisseur Gestigkeit Harry™ Code fournisseur PZ283TD
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Forme : Rectangle, Dimensions : 9 x 6,3 in.
  • Une isolation efficace permet d’utiliser la plaque chauffante sur des surfaces de travail qui ne sont pas isolées contre la chaleur
  • Couvercle à charnière isolé conçu pour maintenir la perte de chaleur à un minimum absolu
  • Température contrôlée par le contrôleur de température ou de programme
  • Avec le contrôleur de température, la surface de chauffage complète de la plaque chauffante est maintenue à une température constante sélectionnée
  • Le contrôleur de programme permet de travailler avec les profils de température, c’est-à-dire avec les phases de chauffage, de refroidissement et d’arrêt sélectionnées (maximum 5 stades), où chaque phase peut durer jusqu’à 5 heures et 59 minutes
Spécification
Matériau de la plaque supérieure Alliage d’aluminium
Dimensions 9 x 6,3 po
max. (métrique) Température ambiante à 600°C
Poids (impériale) 22 lb.
Hauteur (métrique) 145 mm
Longueur (métrique) 1,5 mm
Poids (métrique) 10 kg
Puissance 2000 w
Alimentation électrique 220/240 V, 50/60 Hz, 2000 W
Fréquence 50/60 Hz
Forme Rectangle
Tension 230 V
Type Plaque chauffante