Learn More
Thermo Scientific™ Godets en titane pour rotor SureSpin™ 632
Code produit 16634884
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
17 mL
38,5 mL
Conditionnement:
6 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité unitSize
16634884 17 mL 6 pièces
16644884 38,5 mL 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16634884 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 75003036
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20505.00€
    20100.00€ / 6 pièces
    Économisez 405.00€
    1% de réduction
Expédition estimée: 07-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
À utiliser avec un rotor SureSpin™ 632
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) SureSpin 632
Capacité 17 mL
Matériau Titane
Quantité 6/boîte